Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne rectangulaire fluorée avec robinet Nalgene™ ; HDPE fluoré, robinet Tefzel™ ETFE, bouchon à visser en PP blanc fluoré
Code produit. 10050451
Click to view available options
Capacité (métrique):
9L
20L
Les bonbonnes rectangulaires fluorées Thermo Scientific™ Nalgene sune conception compacte pour le stockage et la distribution d’une diversité de solvants.
Les bonbonnes rectangulaires fluorées Thermo Scientific™ Nalgene sune conception compacte pour le stockage et la distribution d’une diversité de solvants.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage et d’une poignée robuste en acier inoxydable. La surface fluorée (intérieure et extérieure) améliore les propriétés de barrière et réduit l’absorption des solvants tout en optimisant les performances du conteneur sur le long terme et d'empêcher toute perte due à la perméation.
Caractéristiques :
  • Graduations moulées par incréments de 1 gallon et 5 L
  • Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
  • La forme rectangulaire permet d’économiser de l’espace précieux
  • Gradué
Inclut :
Robinet ETFE et bouchon à visser en polypropylène blanc fluoré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20L
Matériau du bouchon Polypropylène fluoré
Taille du bouchon 100mm
Couleur Blanc
Description Bonbonne rectangulaire fluorée avec robinet FLPE 20 L
Diamètre (métrique) intérieur de col 89mm
À utiliser avec (application) Convient pour le stockage, la collecte et la distribution de nombreux solvants
Hauteur (métrique) avec bouchon 381mm
Comprend Bossage de robinet moulé
Longueur (métrique) 318mm
Matériau PEHD fluoré
Nbre par carton 1 Ea.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec robinet
Largeur (métrique) 219mm