Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™, 15 ml, assortis Code produit.: 10739441
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™, 15 ml, assortis
GREENER_CHOICE
Code produit. 10739441
4 ml, Blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Code produit. 10739441
Marque: Thermo Scientific™ 27519125
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribution précise, fiable et reproductible de différents réactifs. Ces flacons compte-gouttes en PEBD opaque conviennent parfaitement aux solutions sensibles aux UV. Une excellente alternative aux appareils de pipetage.
Choisissez les flacons compte-gouttes blancs en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour une distribution précise, fiable et reproductible de divers réactifs et une excellente alternative aux dispositifs de pipetage. Les flacons compte-gouttes Nalgene™ sont en PEBD opaque et sont parfaits pour les solutions photosensibles aux UV. Fournit 40 μL de gouttes (en fonction de l’eau ; la viscosité affecte la taille de chute), distribuées une goutte à la fois. Excellente résistance chimique ; convient à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmaceutiques.
  • Le bec de contrôle compte-gouttes est bloqué pour une installation sécurisée
  • Embout distributeur et bouchons inclus ; choix de bouchons blancs ou de plusieurs couleurs
  • Étanches†
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,13 oz.
Couleur Blanc
Description Flacon compte-gouttes en PEBD
Comprend Embout et bouchons compte-gouttes
Matériau PEBD
Nbre par carton 25
Nb par paquet 25
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité ISO 13485:2003
Closure Included Oui
Drop Size 40 μl
Forme Rond
Type de produit Flacon compte-gouttes
Taille du bouchon 15-415 mm
Type de bouchon Embout de contrôle compte-gouttes
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7452361010 Type de certificatCertificat de conformité Date17/04/2025 Catalog Number2751-9125
Numéro de lot7261000010 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog Number2751-9125
Numéro de lot7244019010-COC Type de certificatCertificat de conformité Date15/04/2017 Catalog Number2751-9125
Numéro de lot7235422010-COC Type de certificatCertificat de conformité Date14/04/2017 Catalog Number2751-9125
Numéro de lot7225111010-COC Type de certificatCertificat de conformité Date13/04/2017 Catalog Number2751-9125
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™, 15 ml, assortis >