Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™, 15 ml, assortis
Description
Choisissez les flacons compte-gouttes blancs en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour une distribution précise, fiable et reproductible de divers réactifs et une excellente alternative aux dispositifs de pipetage. Les flacons compte-gouttes Nalgene™ sont en PEBD opaque et sont parfaits pour les solutions photosensibles aux UV. Fournit 40 μL de gouttes (en fonction de l’eau ; la viscosité affecte la taille de chute), distribuées une goutte à la fois. Excellente résistance chimique ; convient à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmaceutiques.
- Le bec de contrôle compte-gouttes est bloqué pour une installation sécurisée
- Embout distributeur et bouchons inclus ; choix de bouchons blancs ou de plusieurs couleurs
- Étanches†
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 15 ml |
Capacité (impériale) | 0,5 oz |
Couleur | Blanc |
Description | Flacon compte-gouttes en PEBD |
Comprend | Embout et bouchons compte-gouttes |
Matériau | PEBD |
Nbre par carton | 25 |
Nb par paquet | 25 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | ISO 13485:2003 |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7441058010 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | 2751-9050 |
7444968010 | Certificat de conformité | 31/12/2024 | 2751-9050 |
7289765010 | Certificat de conformité | 18/06/2018 | 2751-9050 |
7289136010 | Certificat de conformité | 18/06/2018 | 2751-9050 |
7274978010 | Certificat de conformité | 18/12/2017 | 2751-9050 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.