Learn More
Thermo Scientific™ Cuve cylindrique en polypropylène avec couvercle Nalgene™
Description
Ne redoutez plus le craquèlement dû aux contraintes et augmentez la tolérance à de nombreux produits chimiques organiques avec les réservoirs cylindriques en polypropylène avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™, alternative économique aux réservoirs en acier inoxydable.
Les réservoirs cylindriques autoclavables sont disponibles dans des tailles allant de 19 à 378 litres, et sont dotés d’un couvercle de taille adaptée réduisant considérablement l’évaporation et la contamination.
Informations de commande :
Robinets installés en usine disponibles. Les revêtements de cuve Nalgene, nº de catalogue 343050, sont vendus séparément
Garantie :
90 jours.
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 28 po |
| Diamètre (métrique) externe | 71 cm |
| Type | Réservoir avec couvercle |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (impériale) | 100 gal |
| Capacité (métrique) | 378 L |
| Hauteur (impériale) | 44 po |
| Hauteur (métrique) | 112 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.