Learn More
Thermo Scientific™ Cuve cylindrique en polypropylène avec couvercle Nalgene™
Description
Ne redoutez plus le craquèlement dû aux contraintes et augmentez la tolérance à de nombreux produits chimiques organiques avec les réservoirs cylindriques en polypropylène avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™, alternative économique aux réservoirs en acier inoxydable.
- Cuve cylindrique 8 à 303L
- Couvercle à bord enveloppant
- Disponible avec ou sans robinet verseur
- FDA 21 CFR 177.1520*
- Couvercle flottant
- Recommandé sur cuves avec robinet, il réduit considérablement l'évaporation et l'oxydation
- Sac de recouvrement Bioprocess
- Sac usage unique stérile. Stérile. Economise le nettoyage et la stérilisation des cuves
- Cuve cylindrique PP
- Température d'utilisation 0/+104°C. Bonne résistance chimique et autoclavable
- Particulièrement adapté à l'utilisation dans le domaine pharmaceutique et agroalimentaire
- Cuve PP
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 12 po |
| Diamètre (métrique) externe | 30,5 cm |
| Type | Réservoir avec couvercle |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (impériale) | 7.5 gal |
| Capacité (métrique) | 28 l |
| Hauteur (impériale) | 18 po |
| Hauteur (métrique) | 45,7 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.