Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD à code couleur Nalgene™ Unitary™
Description
Flacons à pression de haute qualité avec bouchons à code couleur assortis dans la conception de pissettes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™. Moulage monobloc du flacon et de la paille de distribution pour éviter toute contamination lors du remplissage. Ouverture large pour un remplissage plus rapide et facile. Les bouchons à code couleur aident à l’identification et à l’organisation des produits chimiques. L’embout distributeur de précision fournit un débit contrôlé ultra-fin sans pulvérisation ; l’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit. Fabriqués à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour des substances faiblement lixiviables et extractibles. Le matériau en PEBD naturellement flexible est chimiquement compatible avec une large gamme de réactifs de laboratoire et fournit une pression souple ergonomique pour réduire la fatigue des mains.
- Bouchon vissant en polypropylène
- Un flacon de chaque bouchon de couleur (rouge, blanc, jaune et bleu) inclus par emballage
- Pissette et tubulure moulées en un seul bloc pour une distribution uniforme
- Embout assurant un débit uniforme régulier ultra-fin, mais pouvant également être coupé pour augmenter le débit
- Le contenu peut être distribué sans inclinaison ni agitation
- Les flacons et le carton sont recyclables dans de nombreuses communautés
- Fabriqué à partir de matériaux non toxiques
- Le flacon en PEBD flexible assure une pression souple et ergonomique
- Bouchon vissant en polypropylène
Inclut :
Exemple de système de marquage personnalisé Polypaper™ Right-to-Know
Informations sur le recyclage :
Les pissettes en PEBD réutilisables Nalgene sont conçues pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire classiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés par la suite. Les flacons en PEBD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont emballés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEBD Nalgene.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 16 oz, 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (16 oz) |
Couleur | Translucide |
Description | Assortiment de pissettes Unitary à code couleur |
Matériau | PEBD |
Nbre par carton | 16 |
Nb par paquet | 4 |
Couleur de bouchon | Assorti (rouge, blanc, jaune, bleu) |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.