Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Stockez, mélangez et distribuez les réactifs dans les cuves en polypropylène à dessus bombé Nalgene™ Thermo Scientific™.
1215.00€ - 2470.00€
Spécification
Certifications/Conformité Conformes au régl. 177.1520 de la FDA et à la norme USP classe VI
Type Réservoir avec bouchon hermétique
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10050461
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
2650-0020
75 l
1370.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10338990
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
2650-0030
115 L
1215.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10469970
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
2650-0055
210 L
1805.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10595971
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2650-0100
378,5 l
2470.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2026
Description
Stockez, mélangez et distribuez des réactifs dans des cuves en polypropylène à dessus bombé Thermo Scientific™ Nalgene™, conçues pour être utilisées comme systèmes de confinement fermé. Proposés en contenants allant de 75 à 380 L, les réservoirs présentent une ouverture de col de 150 mm munie d’un joint pour une fermeture étanche.
  • Réservoir 75 à 380L
  • Qualité alimentaire conforme FDA 177.1520
  • Col large φ 178mm
  • Gradué dans la masse
  • Compatible avec biomixers
  • Réservoir 75L à fond plat spécialement prévu pour l'agitation magnétique
  • Réservoirs 115, 210 et 380 à fond concave pour une meilleure stabilité
  • Bouchon vissant avec joint EPDM
  • Réservoir PPCO
Spécification
Spécification
Conformes au régl. 177.1520 de la FDA et à la norme USP classe VI
Réservoir avec bouchon hermétique
Polypropylène
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks