Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tank Closure with Mixer Support Assembly
Réalisez des mélanges verticaux dans un système fermé avec cet unique ensemble de brides compatible avec toutes les tailles de réservoirs à couvercle vissant Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marque: Thermo Scientific™ 2651-0200
850.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez des mélanges verticaux dans un système fermé avec cet unique ensemble de brides sanitaires. Le bouchon vissant avec support de mélangeur Thermo Scientific™ Nalgene™ s’adapte à toutes les tailles de réservoirs de stockage biologique Nalgene™. Le mélangeur Nalgene™ Biotech n’est pas inclus.
Caractéristiques :
- Bouchon à visser en polypropylène de 6 po (15,2 cm) avec une ferrule sanitaire de 2 po (5,1 cm) soudée au centre
- Raccord union en PVDF et joint de 2 po (5,1 cm) en silicone
- Autoclavable
Compatibilité :
Compatible avec les réservoirs à couvercle vissant Nalgene (séries 2650)
Spécification
Bouchon pour réservoir à couvercle vissant avec support | |
Cuve de stockage biologique | |
1 |
152,3 mm | |
Polypropylène, PVDF, silicone | |
1 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1414759 | Certificat de conformité | 12/10/2024 | 2651-0200 |
1402990 | Certificat de conformité | 14/03/2024 | 2651-0200 |
1384924 | Certificat de conformité | 28/04/2023 | 2651-0200 |
1374413 | Certificat de conformité | 13/02/2023 | 2651-0200 |
1358354 | Certificat de conformité | 06/10/2022 | 2651-0200 |
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.