Learn More
Thermo Scientific™ Revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Nalgene™ CleanSheets™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11304555
Click to view available options
Largeur (impériale):
12 po
18 po
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11304555
Marque: Thermo Scientific™ 62831850
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Trouvez une variété d’utilisations pour ces revêtements de paillasse/tiroir en polyéthylène, tels que les revêtements d’éviers ou les fonds de titration.
Le revêtement pour paillasse/tiroir en polyéthylène Thermo Scientific Nalgene est idéal pour protéger les éviers ou pour la titration.
Il peut être découpé à la dimension voulue, agrafé, fixé avec des punaises ou du ruban adhésif.
  • En mousse de polyéthylène à cellules fermées de 0,125″ (3,2 mm) d’épaisseur pour amortir les articles de paillasse
  • Lisse et résistant, ce tampon non absorbant est polyvalent dans votre laboratoire — Conçu pour une multitude d’usages
  • Une excellente résistance chimique offre une protection contre les déversements, où qu’ils soient placés
  • Peut être découpé en n’importe quelles dimensions pour s’adapter aux paillasses, étagères, tiroirs, partout où une protection est nécessaire contre les déversements, les vibrations, la chaleur, la saleté ou la casse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de produit Doublure de paillasse/tiroir
Matériau Polyéthylène
Absorbance Non absorbant
Longueur (impériale) 50 pi
Longueur (métrique) 15,2
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 46cm
Description Revêtements de paillasse / tiroir en polyéthylène
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1
Description de l’article Feuilles de revêtement XLPE 45,7 cm x 15 m
Mostrar más Mostrar menos
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado