Learn More
Thermo Scientific™ Fioles jaugées Nalgene™ en PMP de classe B avec bouchons à vis ,250 ml
GREENER_CHOICE
Les flacons en polyméthylpentène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont chimiquement inertes et résistants à la rupture.
Marque:  Thermo Scientific™ 4001-1000
69.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24375" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10333441
  • 79.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
L'utilisation d'autres liquides pour les tests d'étanchéité est susceptible de produire d'autres résultats. Pour garantir une utilisation sûre, il est conseillé aux clients de tester les flacons et bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions des applications qu'ils envisagent de réaliser. Les flacons Nalgene sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu'ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene associés.
Description
Description
Les flacons en polyméthylpentène de classe B Thermo Scientific Nalgene avec bouchons à vis sont chimiquement inertes et résistants à la rupture.
Plus légers que le verre, transparents, protègeant des fuites, de la rupture et de la contamination.
  • D’une robustesse et d’une excellente résistance aux produits chimiques pour des années d’utilisation fiable dans les laboratoires
  • Calibré manuellement et individuellement, ligne de graduation colorée et repères ovales permanents pour faciliter la visualisation des niveaux de liquides
  • Absence de ménisque risquant de fausser les mesures
  • Bouchon en polypropylène
  • Conforme aux normes ASTM™ E288 et aux tolérances ISO 384 de Classe B relatives à la qualité et à la fiabilité
  • Autoclavable/étanche†/gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
32 oz
Fiole jaugée en PMP 1000 ml
PMP
31.7 cm
6
Autoclavable mais affecte la précision
Oui
Non stérile
Rond
119 mm
Non applicable
1 000 ml
Conformes aux normes de tolérance ASTM E 288 et ISO 384 catégorie B relatives à la consistance de la qualité et à la fiabilité.
1 000 ml
12.48 po
± 0.60 ml
1
Non
Étroit
B
À vis
110 g
Non applicable
28 mm
Avertissement : L’autoclavage est possible mais affecte la précision. Dégagez complètement les filetages ou retirez le bouchon avant autoclavage.
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.