Learn More
Thermo Scientific™ Système de test du point de bulle Nalgene™
GREENER_CHOICE
Assurez l’intégrité des produits de l’ensemble de filtration ou des filtres adaptables sur flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ série MF75.
Marque:  Thermo Scientific™ DS0405-0050
3582.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10193871
  • 3725.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-11-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Garantissez l’intégrité du produit des ensembles de filtration ou des filtres pour bouchons de flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ série MF75 avec l’appareil de test avec point de bulle Nalgene™. Teste les membranes de l’unité de filtration sans retirer la membrane de l’unité de filtration.
  • Fonte d’aluminium
  • Teste le point de bulle de produits de filtration Nalgene de 50, 75 et 90 mm
  • Jauge d’étalonnage et source de pression non incluses
  • Accepte les tubulures de dia. int. de 0.25″ (6 mm)
Inclut : adaptateurs et joints toriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MF75 Filter Units and Bottletop Filters (50, 75 and 90 mm)
Bubble Point Testing
1
Apparatus
6 mm
Cast Aluminum
Adapters, O-rings
Ea.
0,25 in
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.