Learn More
Thermo Scientific™ Burettes incassables avec mise à zéro automatique Nalgene™, avec corps en acrylique, robinet et pointe en polyméthylpentène, bouchon en Teflon™ TFE (tetrafluoroéthylene), tube en polychlorure de vinyle, flacon en polyéthylène basse densité.
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
De transparence supérieure, durables, faciles à utiliser et plus sûres que le verre.
Caractéristiques :
- Calibrées individuellement, pour offrir une précision conforme aux normes ASTM E287 et des résultats reproductibles et précis
- Utilisables avec des acides et des bases minéraux dilués, hormis l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium
- Plage de pH idéale : de 1 à 14 ; compatibles avec des concentrations d’acides à 5 % (en poids) et de bases à 30 % convenant à une large variété de titrants
Inclut :
- Burette en acrylique
- Ensemble de flacon souple en LDPE
- Tubulure de 3′ (91 cm)
- Couvercle de burette
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Longueur (métrique) | 71,9 cm |
| Matériau | Acrylique |
| Graduations | 0,1 ml |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 4 |
| Tolérance | ± 0,10 ml |
| Volume (métrique) du réservoir | 1000mL |
| Type | Burette automatique |
| Afficher plus |
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.