Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs 2-pièces Büchner Nalgene™, en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. 10186350
Click to view available options
Capacité (métrique):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diamètre (métrique) supérieur:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10186350
Marque: Thermo Scientific™ 42801500
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Séparez les entonnoirs en PP à deux pièces légers et durables pour un nettoyage facile. Ces entonnoirs ne sont pas sujets à l’écaillement, à la fissuration ou à la casse.
Les entonnoirs 2-pièces en polypropylène Büchner Thermo Scientific™ Nalgene sont légers et durables.
Les parties inférieure et supérieure peuvent être séparées pour faciliter leur nettoyage—elles ne sont pas sujettes aux ébréchures, aux fissures ni aux cassures.
  • Ces entonnoirs robustes consistent en un récipient et un entonnoir avec une plaque perforée. Ils sont faciles à nettoyer et offrent une bonne résistance aux produits chimiques
  • Toutes les tailles sont entièrement en polypropylène et autoclavables à 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 172 mm
Capacité (métrique) 2.91 l
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 285 mm
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoir Buchner PP de 150 mm
Longueur (métrique) du tube 107 mm
Quantité 4
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.