Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes en polypropylène autoclavables Nalgene™
GREENER_CHOICE
Autoclavez à plusieurs reprises vos instruments et votre matériel de laboratoire grâce à ces bacs en polypropylène autoclavables à la structure renforcée.
Marque:  Thermo Scientific™ 6902-1000
36.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10331011
  • 59.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bacs autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene sont réutilisables pour l'autoclavage d'instruments et de matériel de laboratoire.
Construction ultra-robuste, rebords renforcés. Angles arrondis pour un nettoyage facile.
  • Coniques pour faciliter l’empilage et gagner de l’espace
  • Bords retournés pour plus de rigidité afin de permettre le transport d’un contenu lourd
  • La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 L
Cuve autoclavable en polypropylène
260 mm
Cuve autoclavable
10 1/4 pouces
2 1/2 pouces
Autoclavable
260 x 159 x 64 mm (10.25 x 6.25 x 2.5 in)
64 mm
Polypropylène
159 mm
1
6 1/4 pouces
Documents
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7442401010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number6902-1000
Numéro de lot7434056010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number6902-1000
Numéro de lot7420194010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number6902-1000
Numéro de lot7409195010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number6902-1000
Numéro de lot7392643010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number6902-1000
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cuvettes en polypropylène autoclavables Nalgene™ > Bac à autoclave, 2,0 l (1,8 qt), 10,25 x 6,25 x 2,5 po (L x l x H)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.