Learn More
Thermo Scientific™ Cuvettes en polypropylène autoclavables Nalgene™
Autoclavez à plusieurs reprises vos instruments et votre matériel de laboratoire grâce à ces bacs en polypropylène autoclavables à la structure renforcée.
Marque: Thermo Scientific™ 6902-5000
66.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bacs autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene sont réutilisables pour l'autoclavage d'instruments et de matériel de laboratoire.
Construction ultra-robuste, rebords renforcés. Angles arrondis pour un nettoyage facile.
- Coniques pour faciliter l’empilage et gagner de l’espace
- Bords retournés pour plus de rigidité afin de permettre le transport d’un contenu lourd
- La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
Spécification
5 L | |
Cuve autoclavable en polypropylène | |
324 mm | |
Bac | |
12 3/4 pouces | |
4 1/4 pouces | |
10 1/8 pouces |
324 x 257 x 108 mm (12.75 x 10.125 x 4.25 in) | |
108 mm | |
Polypropylène | |
257 mm | |
1 | |
Rectangulaires | |
Autoclavable |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7451703010 | Certificat de conformité | 31/03/2025 | 6902-5000 |
7436821010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6902-5000 |
7427618010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6902-5000 |
7420062010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6902-5000 |
7407753010 | Certificat de conformité | 05/03/2025 | 6902-5000 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.