Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes basses Nalgene™ avec robinet, autoclavables, en copolymère de polypropylène (PPCO)
Distribuez la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage, grâce à ces bonbonnes basses en copolymère de polypropylène (PPCO). Elles peuvent s’insérer dans des espaces étroits et s’empiler par trois.
Marque: Thermo Scientific™ 2324-0015
141.57 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.71000kg
Alert:
Désengager le filetage et démonter le robinet avant tout passage en autoclave
Suivre les instructions d’autoclavage fournies avec le produit pour un fonctionnement dans les règles
Remarque : l’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable.
Description
Distribuez la plupart des liquides, notamment les réactifs, l’eau distillée et les réactifs de titrage, grâce aux bonbonnes basses Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet, autoclavables, en copolymère de polypropylène (PPCO). Leur conception à profil bas permet de les ranger dans des espaces étroits sur des étagères et dans des réfrigérateurs et d’empiler trois unités. Ces bonbonnes basses présentent une excellente résistance aux produits chimiques.
- Robinet et bouchon à vis en polypropylène
- Une poignée contourée permet de transporter facilement la bonbonne d’une seule main, même si elle est pleine
- Capables de supporter des acides et bases forts pour un large éventail de solutions
- Suivre les instructions d’autoclavage fournies avec le produit pour garantir un bon fonctionnement
- Autoclavables/Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
Spécification
Bonbonne avec robinet | |
Bonbonne basse autoclavable avec robinet | |
4 gal | |
371 mm | |
44 mm | |
8.27 po | |
4 |
63 mm | |
Copolymère de polypropylène | |
15 l | |
1,73 po | |
371 mm | |
210 mm | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. †Nalgene qualifie étanche a) les bouteilles / bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / bouchons d’une dimension de 100 ou 120 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Afin de garantir une utilisation sûre, Nalgene conseille à ses clients de tester les flacons et les bouchons dans leurs conditions d’applications prévues. Les flacons et bonbonnes Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.