Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles graduées autoclavables Nalgene™, 7.6 L
Les seaux gradués autoclavables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene conviennent parfaitement à l’industrie agro-alimentaire et peuvent être utilisés avec une multitude de produits chimiques et liquides corrosifs.
Marque: Thermo Scientific™ 7012-0140
38.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les seaux gradués autoclavables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene conviennent parfaitement à l’industrie agro-alimentaire et peuvent être utilisés avec une multitude de produits chimiques et liquides corrosifs.
Ces seaux de laboratoire multifonctions sont entièrement autoclavables et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Leur robustesse et leurs grandes dimensions pratiques les rendent incontournables dans un laboratoire.
- Les seaux blancs en polypropylène offrent une construction robuste pour une utilisation durable en laboratoire.
- L’anse métallique revêtue de polyéthylène permet une prise confortable et solide.
- Graduation moulée en pintes et en litres faciles à lire.
Spécification
13.2 l | |
PP | |
14 qt . | |
Oui |
Moulée | |
Autoclavables | |
Godet gradué en PP 13,2L | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.