Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide Nalgene™
Fixez cette pompe à vide directement sur les robinets d’un évier pour la mise sous vide. Elle fonctionne efficacement avec une pression d’eau de seulement 7,5 psig pour une consommation d’eau réduite.
Marque: Thermo Scientific™ 6140-0010
18.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fixez la pompe à vide aspirante Thermo Scientific™ Nalgene™ directement sur les robinets de l’évier pour la mise sous vide. Elle peut aspirer 11,5 litres d’air par minute à un débit d’eau de 6,5 litres par minute. Elle fonctionne efficacement avec une pression d’eau de seulement 7,5 psig pour réduire la consommation d’eau et elle s’accompagne d’une soupape antiretour intégrale et de tubulures pour l’insertion dans l’extrémité de décharge.
Caractéristiques :
- Se fixe à un robinet standard avec filetage de connexion NPT de 0,375 in. pour faciliter l’installation
- Capacité maximale de pompage à l’air libre de 11,5 litres par minute avec un débit d’eau de 6,5 litres par minute.
- Fonctionne efficacement avec une pression d’eau de seulement 7,5 psig (0,517 bar) pour une consommation d’eau réduite
- Vide ultime réalisable de 724 mm (28,5 in.) Hg
- Extrémité de décharge équipée d’une tubulure de 12 cm (4,75 in.) de long afin de diriger l’eau de décharge vers la vidange ou pour permettre la fixation de tubulures de vidange supplémentaires
- Soupape antiretour intégrale empêchant la perte de vide lorsque la source d’eau est interrompue et empêchant le reflux
- Polypropylène, avec tubulure en PE
Inclut :
- Soupape antiretour intégrale
- Filetage de connexion NPT 3/8
- Tubulure de 12 cm (4,75 in.)
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
Spécification
Aspirateur de pompe à vide | |
24 | |
6,5 L/min | |
Robinetterie |
1 | |
724 mm (28,5 in) Hg | |
Pompe à vide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7113844010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 6140-0010 |
7147204010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 6140-0010 |
7143813010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 6140-0010 |
7178601010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 6140-0010 |
7190656010-COC | Déclaration de conformité | 24/03/2017 | 6140-0010 |