Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Description
Protégez vos produits chimiques, réactifs, tampons et étalons photosensibles lors du mélange et du stockage. Les bonbonnes en PEHD ambré Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon en polypropylène (PP) ambré sont conformes aux exigences du test de transmission de la lumière de la Pharmacopée américaine (USP dernière édition) concernant le stockage de matériaux photosensibles.
• Ambrée conforme USP 23, 661
• Pour produit photosensible
• Stockage de réactifs, tampons, étalons Conforme aux spécifications
• US Pharmacopeia Light Transmission Test USP 23, 661
• Filetage col 83B.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | Répond aux exigences du test de transmission de la lumière de la Pharmacopée américaine (USP dernière édition) relatif au stockage de matériaux photosensibles. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 83 B |
| Couleur | Ambré |
| Description | Bonbonne en PEHD ambré |
| À utiliser avec (application) | Protégez vos produits chimiques, réactifs, tampons et étalons photosensibles lors du mélange et du stockage., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
| Comprend | Grandes poignées de transport |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.