Learn More
Thermo Scientific™ Armoires à dessiccation en acrylique Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4520586
Click to view available options
Hauteur (métrique):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Nbre d’étagères:
2
3
4
Positions des étagères:
3
5
7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10300821
Marque: Thermo Scientific™ 53170070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez tous les composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques dans un endroit bien étanche grâce aux armoires à dessiccation en acrylique transparentes Thermo Scientific™ Nalgene™.
Stockez tous les composants nécessitant des conditions de stockage contrôlées, notamment les composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques et les assemblages électroniques. Les armoires à dessiccation en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont transparentes et équipées de joints qui garantissent leur étanchéité.
Caractéristiques :
  • Les joints de porte en néoprène assurent l’étanchéité
  • La porte est sécurisée par deux verrous en acier inoxydable (trois sur le plus grand modèle) et une charnière qui court sur toute sa longueur
  • Un plateau à rebord amovible peut contenir un dessiccant solide
  • Les étagères sont amovibles, réglables et ventilées pour optimiser la circulation de l’air
Informations de commande :
Toutes les armoires mesurent 30,5 x 30,5 cm (L x l) ou 12 x 12 po
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Description Armoire à dessiccateur acrylique 178 x 305 x 305 mm
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Nbre d’étagères 2
Positions des étagères 3
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17,8 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.