Learn More
Thermo Scientific™ Burette Thermo Scientific Nalgene™ avec corps en acrylique, pointe en polyméthylpentène, robinet et bouchon en Teflon™ TFE (tetrafluoroéthylene)
Effectuez des applications avec précision grâce à ces burettes en acrylique avec pointe en PMP, robinet d’arrêt en TFE et bouchon, conformes aux normes ASTM E287.
536.00€ - 622.00€
Spécification
Matériau | Acrylique |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Nbre par carton | 4 |
Type | Burette |
Class | Classe B. |
Alert:
Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques. Le contact avec ces solutions causerait une détérioration immédiate.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15282249
![]() |
Thermo Scientific™
3650-0025 |
25 ml |
536.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11335584
![]() |
Thermo Scientific™
3650-0050 |
50 ml |
622.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les burettes incassables avec mise à zéro automatique Thermo Scientific™ offrent des résultats reproductibles et précis (conformes aux normes ASTM E287).
De transparence supérieure, durables, facile à utiliser et plus sûres que le verre. S'utilisent avec des acides et des bases (en se conformant aux instructions d'emploi). Ne pas utiliser avec de l'alcool et des solvants organiques.
- Durables, elles supportent bien les acides et bases dilués utilisés comme titrants (hormis l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium).
- Plage de pH idéale : de 1 à 14 ; compatibles avec des concentrations d'acides à 5% et de bases à 30% convenant à une large variétés de titrants
- Transparentes / Graduées
- Classe B, conformes aux normes ASTM™ E287
Spécification
Acrylique | |
4 | |
Classe B. |
1 | |
Burette | |
ASTM E287 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.