Learn More
Thermo Scientific™ poubelle de protection anti-bêta acrylique Thermo Scientific Nalgene™
GREENER_CHOICE
Les poubelles de protection anti-bêta en acrylique Thermo Scientific Nalgene sont pliables et commodes à ranger.
Marque:  Thermo Scientific™ 6745-9024
Code produit. 10130451
  • 1105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
AVERTISSEMENT ! Les déchets radioactifs ne doivent jamais être conservés sur la paillasse pendant de longues périodes et doivent être mis au rebut conformément à la loi. De bonnes pratiques de manipulation et de conservation des isotopes minimisent l’exposition aux rayonnements. Pour connaître les normes relatives à l’exposition, consulter l’ouvrage intitulé United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations (Directives de la commission américaine de réglementation de l’énergie nucléaire), Titre 10, Chapitre 1, Section 20.
Description
Description
Les poubelles de protection anti-bêta en acrylique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont pliables et commodes à ranger.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Transparent pour une visualisation aisée du contenu
  • Rayonnement/Transparent
  • Peut contenir un grand récipient contenant des déchets bêta-radioactifs solides ou liquides
  • Grande porte à charnière sur le couvercle pour un accès facile au conteneur de déchets
  • Coins à charnière pour retirer le récipient
  • Le grand format accueille une bonbonne Nalgene de 20 L et une poubelle occie standard
  • Le petit format accueille une bonbonne Nalgene de 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acrylique
16 po
40 cm
29 po
74 cm
9 mm
16 po
40 cm
Écran de protection anti-bêta en acrylique, grand format 457 x 457 x 737 mm
18 po
45,7 cm
29,3 po
74,7 cm
0,37 po
18 po
45,7 cm
Bonbonne de 20 L
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.