Learn More
Thermo Scientific™ conteneur à déchets bêta de paillasse Thermo Scientific™ Nalgene™
Les conteneurs à déchets bêta de paillasse Thermo Scientific™ Nalgene™ sont en acrylique dein. 0,95 cm d’épaisseur.
Marque: Thermo Scientific™ 6710-2000
304.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les conteneurs à déchets bêta de paillasse Thermo Scientific™ Nalgene™ sont en acrylique dein. 0,95 cm d’épaisseur.
Ce conteneur cylindrique protège le personnel des déchets contenant des isotopes bêta.
Caractéristiques :
- Fourni avec un flacon pour déchets à col large en PEHD 2L Nalgene pour contenir les déchets liquides.
- La protection transparente recouvre le flacon de récupération des déchets sans empêcher l’ouverture ou la manipulation de ce dernier.
- La lèvre usinée sur le bouchon empêche le dévissage et offre une protection supplémentaire contre les chocs.
- Le bouchon de protection s’adapte solidement sur la lèvre usinée du bouchon du flacon pour empêcher le dévissage et offre une protection contre les chocs supplémentaire
- La protection recouvre les flacons de 2 l (64 oz) de récupération des déchets en Nalgene tout en permettant un accès sûr à la fermeture des flacons ou en facilitant leur manipulation
- Rayonnement/Transparent
- Diamètre : 5,5″
Informations de commande :
Des flacons de rechange supplémentaires peuvent être commandés réf 2120-0005 D’autres flacons en Nalgene peuvent également être utilisés comme flacons de rechange, notamment 2125-2000 et 2115-2000.
Inclut :
Flacon de 2 l (64 oz.)
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
Spécification
2L | |
139.7mm | |
286 mm | |
Conteneur à déchets |
De laboratoire Beta Waste Container , Diamètre: 5,5 pouces . | |
64 oz | |
1 de chaque |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1376620 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 6710-2000 |
1413743 | Certificat de conformité | 29/09/2024 | 6710-2000 |
1412183 | Certificat de conformité | 05/09/2024 | 6710-2000 |
1408296 | Certificat de conformité | 28/06/2024 | 6710-2000 |
1403746 | Certificat de conformité | 19/03/2024 | 6710-2000 |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.