Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure Nalgene™ 890
GREENER_CHOICE
Code produit. 10516541
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 in
1/2 po
1/4 in
1/8 po
3/16 po
3/8 in.
5/16 po
7/16 po
Diamètre (impériale) externe:
1/2 po
1/4 po
1/8 po
3/16 po
3/8 po
5/16 po
7/16 po
9/16 po
Conditionnement:
15.24m
15m
Code produit. 10516541
Marque: Thermo Scientific™ 80500187
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des applications de laboratoire exigeantes avec ces tubulures 890 qui résistent à la plupart des substances chimiques connues à température ambiante et qui supportent des températures élevées.
Réalisez des applications de laboratoire exigeantes avec les tubulures Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 qui résistent à la plupart des substances chimiques connues à température ambiante et supportent des températures élevées. Ces tubulures translucides semi-rigides sont également utilisées dans des applications de laboratoires exigeantes telles que la chromatographie, l’analyse de métaux présents à l’état de traces, l’échantillonnage pour mesurer la pollution, les procédures de catalyse hautement réactives, les tests de corrosion métallurgique, les travaux de pharmacologie, les dissolutions et la gravure à l’acide chaud.
Caractéristiques :
  • Caractéristiques antiadhésives supérieures facilitant le mouvement des composés agressifs visqueux
  • Stérilisable à l’autoclave, au gaz, à la chaleur sèche et aux désinfectants
Informations de commande :
Conditionnement par deux unités, d’une longueur de 7,6 m (25 pieds), par carton
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme FDA 21 CFR 177,1550 relative au contact avec les denrées alimentaires.
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/8 po
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau FEP
Diamètre (impériale) externe 3/16 po
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Épaisseur (impériale) 1/32 po
Épaisseur (métrique) 0,08 cm
Quantité d’emballage 50 pieds
Couleur Transparent
Dureté Duromètre 58(D)
Flexibility Rayon de courbure 8 x dia. ext.
Pression maximale 250 psig à 73°F (23°C), 125 psig à 185°F (85°C)
Max. Operating Temperature (English) 400°F
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Type de produit Tubulure semi-rigide
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Ne doit pas être stérilisée par irradiation.