Learn More
Thermo Scientific™ Filtre à seringue en ligne de 50 mm avec membrane en PTFE Nalgene™
Filtrez les produits chimiques agressifs, notamment les acides et les solvants non aqueux tels que ceux utilisés en GC et HPLC grâce à ce filtre à seringue en ligne avec membrane en PTFE.
Marque:  Thermo Scientific™ DS0222-0020
68.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.24840kg
Code produit. 10084740
  • 225.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Filtrez les produits chimiques agressifs, notamment les acides et les solvants non aqueux tels que ceux utilisés en GC et HPLC grâce au filtre à seringue en ligne Thermo Scientific™ Nalgene™ de 50 mm avec membrane en PTFE. S’utilise également pour la filtration stérile de l’air et des gaz. Offre une excellente barrière pour la ventilation stérile des fermenteurs de paillasse ou pour la protection des pompes à vide contre l’humidité. Autoclavable.
  • Volume d’échantillon : 0,2 à 0,5 L
  • Entrée / Sortie : Raccord cannelé étagé compatible avec une tubulure de 0,25 à 0,375 po (6 à 9 mm) de tubulure de dia. int.
  • Taille des pores de 0,2 et 0,45 um
  • Autoclavable
  • Boîtier en polypropylène
Spécification
Spécification
Autoclavables
0,22 μm
PP
10
50 mm
PTFE
Non stérile
10
Filtre pour seringue
50 mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.