Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Description
Réduisez l’absorption des protéines et produits alimentaires avec la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 pour pompes péristaltiques.Cette tubulure flexible et durable est dotée d’une surface à faible adhérence, ce qui la rend idéale pour une large gamme d’applications de pompes et de transfert dans les domaines de la pharmacologie, des laboratoires, de la fabrication de bioprocédés et de l’industrie des aliments et des boissons.
- Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
- Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
- La surface à faible liaison minimise l’absorption de protéines et de produits alimentaires
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en boîte de 25 pi (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Translucide |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 3/16 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 0,48 cm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Longueur totale (impériale) | 25 pi |
| Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
| Quantité d’emballage | 25 Pk. |
| Taille de la tubulure | 25 |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |