Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Code produit. 10142161
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diamètre (métrique) interne:
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
0,13 cm
Conditionnement:
7.62m
Code produit. 10142161
Marque: Thermo Scientific™ 80603024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez l’absorption des protéines et des produits alimentaires grâce à cette tubulure flexible, durable, translucide et de grande pureté convenant parfaitement aux applications de pharmacologie, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et de l’industrie des aliments et des boissons.
Réduisez l’absorption des protéines et produits alimentaires avec la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 pour pompes péristaltiques.Cette tubulure flexible et durable est dotée d’une surface à faible adhérence, ce qui la rend idéale pour une large gamme d’applications de pompes et de transfert dans les domaines de la pharmacologie, des laboratoires, de la fabrication de bioprocédés et de l’industrie des aliments et des boissons.
Caractéristiques :
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Exempte de plastifiants contenant des phtalates ou des peroxydes susceptibles de se répandre dans les liquides transportés
  • Surface à faible liaison pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires.
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au durimètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en rouleau de 25 ′ (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes sanitaires de la FDA, l’USDA, la pharmacopée des États-Unis classe VI, 24e édition et 3A
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 po
Diamètre (métrique) interne 0,64 cm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 7,6 m
Quantité d’emballage 25 Pk.
Taille de la tubulure 24
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Max. Operating Temperature (English) 450°F
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C
Type de produit Tubulure flexible
Quantité 25 Pk.