Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à dessiccation en céramique-métal de 230 mm Nalgene™
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les plaques de dessiccation céramique-métal Thermo Scientific Nalgene sont garanties incassables.
Elles sont anti-corrosion et résistent mieux aux chocs thermiques que la porcelaine.
- Le diamètre de 230 mm est compatible avec le dessiccateur Nalgene Classic (5311-0250) et avec les dessiccateurs Nalgene Blue de 250 mm (5309-0250 et 5310-0250)
- Quadrants numérotés pour faciliter la mise en place des creusets et autres récipients
- Six trous dans chaque quadrant et un trou central de 3 mm pour améliorer l’efficacité du débit d’air et du séchage
- Autoclavable
Informations de commande :
Conditionnement individuel
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 230 mm |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 6 |
| Description | Dessiccateur Plate , 230mm |
| Diamètre (impériale) externe | 9.1 po |