Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger grande vitesse Nalgene™ avec bouchon hermétique, 1 L
Description
Augmentez la productivité et la récupération des précipités dans des applications de séparation macroscopique de grand volume à grande vitesse avec les flacons à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super Speed. Ces flacons sont parfaits pour isoler des bactéries, des levures et des cultures cellulaires et récolter des virus.
- Traitez un litre entier dans chaque flacon à des vitesses pouvant atteindre 15 810 x g
- Les parois internes lisses réduisent les cisaillements durant les séparations de cultures de mammifères
- Choisissez le polycarbonate pour une clarté et une force mécanique excellentes
- Choisissez le polypropylène pour une excellente résistance chimique
- La plage recommandée pour les températures de fonctionnement est de 4°C à 22°C ; stockage jusqu’à -70°C
- Comprend un assemblage de bouchons de scellage en trois pièces, un bouchon en polypropylène, un bouchon et un joint d’étanchéité en silicone pour une meilleure étanchéité†
- Conforme à la norme USP classe VI, non cytotoxique, autoclavable
Remarques : † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Couleur | Corps transparent, bouchon bleu, joint torique bleu |
Comprend | Assemblage de bouchons de scellage en 3 pièces, bouchon en polypropylène, bouchon et joint torique en silicone bleu |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 6 |
Couleur de bouchon | Bleu |
Certifications/Conformité | Conforme à la norme USP classe VI, non cytotoxique |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.