Learn More
Membrane N-115 de Nafion™, 0,125 mm d’épaisseur, capacité d’échange de ≥0,90 mEq/g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369827
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
60 x 60 cm
Largement utilisé pour les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) et les électrolyseurs d’eau. Il s’agit d’un séparateur commun dans les cellules électrochimiques nécessitant une conductivité ionique élevée, comme les piles à combustible et les électrolyseurs d’eau.
Nafion™ N-115 membrane is widely used for proton exchange membrane (PEM) fuel cells and water electrolyzers. It is a popular separator in electrochemical cells requiring high ionic conductivity such as fuel cells and water electrolyzers. The acidic (hydrogen ion) form and derivatives are solid, superacid catalysts useful in a wide variety of synthetic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31175-20-9
Formule moléculaire C9HF17O5S
Poids moléculaire (g/mol) 544.135
Numéro MDL MFCD00132790
Clé InChI FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacity
CID PubChem 61889
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrafluoroéthène;1,1,2,2 -tétrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroéthénoxy)propan-2-yl]oxyéthanesulfonique
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nafion™ N-115 membrane
Densité 1.98
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté
Quantité 30 x 30 cm
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.