Learn More
Sel tétrasodique hydrate de NADPH, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10337241
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2646-71-1
Formule moléculaire C21H26N7Na4O17P3
Poids moléculaire (g/mol) 833.35
Numéro MDL MFCD10567216
Clé InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Synonyme nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
CID PubChem 131673986
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Hydrogène moléculaire ; Sodium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau NADPH tetrasodium salt hydrate
Note relative au nom approx. 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 833.35
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • NADPH tetrasodium salt hydrate