Learn More
NAD+, MedChemExpress
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Marque: Medchem Express HY-B0445
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.Spécification
NAD+ | |
White | |
C21H27N7O14P2 | |
β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide | |
O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4 | |
663.43 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
53-84-9 | |
Research | |
5 g | |
H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic) | |
663.43 | |
98.24% | |
Powder |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.