Learn More
NAADP tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Code produit. 18044662
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Ca2+ mobilizing agent
Ca2+ mobilizing agent. Initiates Ca2+ release via type 1 ryanodine receptor (RyR1) activation. Also regulates Ca2+ release from intracellular stores distinct from the endoplasmic reticulum (ER); displays affinity for two-pore channels (TPCs) which release Ca2+ from acidic organelles.
Spécification
Nom chimique ou matériau NAADP tetrasodium salt
CAS 5502-96-5
Formule moléculaire C21H23N6Na4O18P3
Quantité 10 mg
Synonyme naadp, naadp tetrasodium salt
Clé InChI NWKIGVGTZIAOCW-MCNGMCCKSA-J
SMILES C1=CC(=C[N+](=C1)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC3C(C(C(O3)N4C=NC5=C4N=CN=C5N)OP(=O)([O-])[O-])O)O)O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC tetrasodium;1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonatooxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 832.319
CID PubChem 90488897
Poids de la formule 832.32
Pourcentage de pureté >98%