Learn More
Invitrogen™ NA-Star™ Detection Microplates
Microplaques blanches à 96 puits, fournies avec des couvercles, optimisées pour une utilisation avec les réactifs de dosage chimiluminescents. Les microplaques de détection Thermo Scientific NA-Star NA-Star sont idéales pour une utilisation avec d’autres dosages chimiluminescents qui ne nécessitent
Marque: Invitrogen™ 4374349
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéales pour une utilisation avec d’autres dosages chimiluminescents qui ne nécessitent ni chimie ni revêtement de surface spécifique. Elles fournissent une surface de liaison élevée qui peut être revêtue de réactifs de capture spécifiques à utiliser avec des applications de dosage d’immunoessai ⁄ capture, le cas échéant.Spécification
Aucun code-barres | |
Contient 10 plaques avec couvercles | |
NA-Star™, NovaBright™ | |
Aucun |
Étalon | |
Colorimétrique | |
Luminomètre (à microplaque) | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.