missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6AMT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène N6AMT2
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16856754
Afficher les documents
Proteintech
16954-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16846754
Afficher les documents
Proteintech
16954-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Methylation of DNA at cytosine residues plays an important role in regulation of gene expression, genomic imprinting and is essential for mammalian development. Hypermethylation of CpG islands in tumor suppressor genes or hypomethylation of bulk genomic DNA may be linked with development of cancer. To date, 3 families of mammalian DNA methyltransferase genes have been identified which include Dnmt1, Dnmt2 and Dnmt3. Dnmt1 is constitutively expressed in proliferating cells and inactivation of this gene causes global demethylation of genomic DNA and embryonic lethality. Dnmt2 is expressed at low levels in adult tissues and its inactivation does not affect DNA methylation or maintece of methylation. Dnmt2 contains all the sequence motifs diagnostic of DNA (cytosine-5)-methyltransferases but appears to lack the large N-terminal regulatory domain common to other eukaryotic methyltransferases.
Spécification

Spécification

N6AMT2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8WVE0, Q9CY45
221143, 290279, 68043
N6AMT2 Fusion Protein Ag10589
Primary
-20°C
EEF1AKMT1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ESP13, N6AMT2
Eef1akmt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
N6AMT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis