Learn More
Wessington Cryogenics™ Récipient pressurisé N2
Marque: Wessington Cryogenics™ PV120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réservoir pressurisé tout inox 30 à 200L• Circuit de montée en pression avec régulateur
• Réservoir tout inox
• Transport (y compris routier et ferroviaire), stockage et transfert d'azote liquide. Montée en pression liée à la dilatation progressive de l'azote liquide
• Circuit de montée en pression avec régulateur pour maintenir la pression de transvasement constante et réglable par l'opérateur jusqu'à 1,5 bar
• Raccord de remplissage et soutirage femelle 1/2 in. BSP
• Réservoir pressurisé
• Inclus avec 4 roulettes
Spécification
Vase pressurisé N2 | |
120 l |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
WSG002 Serie PV
Taille: 157.5 kB
Accessoires et services
Accessoires facultatif
-
Wessington Cryogenics™ Connecteur pour tuyau RACCORD 1/2BSP(M)-1/2BSP(M)robinetterie ... Code produit: 11907445
134.00€ / 1 pièce -
Wessington Cryogenics™ Séparateur de phase SEPARATEUR DE PHASE 1/2BSP(M)robinetteri... Code produit: 11927445
292.00€ / 1 pièce -
Wessington Cryogenics™ Tuyau d’échantillonnage TUYAU DE TRANSFERT SOUPLE 2M1/2'BSP(F) -... Code produit: 11947505 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wessington Cryogenics™ Récipient pressurisé N2 > Capacité : 120L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu