Learn More
Nomega-nitro-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15438648
Nomega-nitro-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438648
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15438648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62061.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2149-70-4
Formule moléculaire C6H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 219.201
Numéro MDL MFCD00007033
Clé InChI MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Synonyme h-arg no2-oh, ng-nitro-l-arginine, l-nna, nitroarginine, n-nitro-l-arginine, nomega-nitro-l-arginine, n g-nitro-l-arginine, ng-no2-l-arg, n-omega-nitro-l-arginine, n g-nitroarginineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 440005
ChEBI CHEBI:27960
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nomega-Nitro-L-arginine
Point de fusion 257°C
Beilstein 1728914
Quantité 5 g
Poids de la formule 219.2
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot5002I27W Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2024 Catalog NumberH62061.06,H62061.14
Numéro de lot81300564 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62061.06,H62061.14
Nom du produit
Nomega-nitro-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >