Learn More
N-vinylcarbazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10521524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10521524
Marque: Thermo Scientific Acros 387220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1484-13-5
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00004966,MFCD00134336
Clé InChI KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
CID PubChem 15143
Nom IUPAC 9-ethenyl-9H-carbazole
SMILES C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinylcarbazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 65°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 154°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 182°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Vinylcarbazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.