Learn More
Chlorure de N-undécanoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 188.94€
Identifiants chimiques
CAS 17746-05-3
Formule moléculaire C11H21ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.738
Numéro MDL MFCD00000739
Clé InChI JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
CID PubChem 87287
Nom IUPAC Chlorure d’undécanoyl
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15442848
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56380.ME
500 mg
106.53€
500mg
15432848
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56380.03
1 g
188.94€
1g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
17746-05-3
204.738
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
87287
CCCCCCCCCCC(=O)Cl
C11H21ClO
MFCD00000739
n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
Chlorure d’undécanoyl
Spécification
n-Undecanoyl chloride
135°C to 136°C
C11H21ClO
1.443
UN3265
Moisture sensitive
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Chlorure d’undécanoyl
87287
98%
17746-05-3
113°C (235°F)
CH3(CH2)9COCl
MFCD00000739
1759226
n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
CCCCCCCCCCC(=O)Cl
204.738
204.74
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-741-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote