Learn More
n-Undécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328297
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11328297
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031807.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
n-Undecane is used as a mild sex attractant for various types of moths and cockroaches. It is also used as an internal standard in the gas chromatographic analysis. Further, it is used as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-21-4
Formule moléculaire C11H24
Poids moléculaire (g/mol) 156.31
Numéro MDL MFCD00008959
Clé InChI RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
CID PubChem 14257
ChEBI CHEBI:46342
Nom IUPAC undécane
SMILES CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Undecane
Point de fusion -26°C
Couleur Incolore
Densité 0.74 g/mL
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Mild
Formule linéaire CH3(CH2)9CH3
Indice de réfraction 1.4173
Quantité 50 g
Numéro UN UN2330
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 156.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Undecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Undecane