Learn More
n-Undécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10501201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
100mL
10L
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10501201
Marque: Thermo Scientific Acros 140661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-21-4
Formule moléculaire C11H24
Poids moléculaire (g/mol) 156.31
Numéro MDL MFCD00008959
Clé InChI RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
CID PubChem 14257
ChEBI CHEBI:46342
Nom IUPAC undecane
SMILES CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Undecane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7400g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)9CH3
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Beilstein 01, IV, 487
Poids de la formule 156.31
Tension de vapeur 0.6hPa at 20°C
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Undecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.