Learn More
Acide N-tris(hydroxyméthyl)méthyl-2-aminoéthanesulfonique, pour HPLC, tampon biologique, Fisher Chemical
Catalog Number 10795341
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
CAS 7365-44-8
Point de fusion 223°C
Couleur Blanc
pH 4.0 to 4.8
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H15NO6S
Numéro MDL 7532
Quantité 100 g
Synonyme tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
Clé InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]éthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 229.247
CID PubChem 81831
ChEBI CHEBI:44356
Poids de la formule 229.25g/mol
Forme physique Solide en poudre