Learn More
N-tert-Butylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312259
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14610-37-8
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00042853
Clé InChI ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
CID PubChem 84552
Nom IUPAC N,2-diméthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butylmethylamine
Point d’ébullition 67°C to 69°C
Point d’éclair −18°C (0°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3)3CNHCH3
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 97%