Learn More
N-(tert-butyldiméthylsilyl)-N-méthyl-trifluoroacétamide,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.0200g/mL |
Point d’ébullition | 170°C |
Point d’éclair | 52°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467057 | Certificat d’analyse | 24/10/2024 | 221540250,221540010,221540050 |
A0462273 | Certificat d’analyse | 01/05/2024 | 221540250,221540010,221540050 |
A0435401 | Certificat d’analyse | 25/04/2024 | 221540250,221540010,221540050 |
A0456399 | Certificat d’analyse | 21/09/2023 | 221540250,221540010,221540050 |
A0400919 | Certificat d’analyse | 16/12/2022 | 221540250,221540010,221540050 |
Sécurité et traitement
- N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.