Learn More
N-tert-butyl-alpha-phénylnitrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-tert-Butyl-α-phenylnitrone |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 71.0°C to 75.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5CH=N(O)C(CH3)3 |
| Quantité | 1 g |
| Merck Index | 15,7162 |
| Poids de la formule | 177.25 |
| Afficher plus |