Learn More
N-tert-butyl-alpha-phénylnitrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11488027
N-tert-butyl-alpha-phénylnitrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488027
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11488027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17442.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-tert-Butyl-a-phenylnitrone is a commonly-used free radical trap. It contains radical scavenging activity and an ability to inhibit Cox-2 (cyclooxygenase-2). N-tert-Butyl-a-phenylnitrone is an antioxidant that has been shown to act as a protective agent in several experimental models of neurodegenerative disorders. N-tert-Butyl-a-phenylnitrone inhibits lipid peroxidation in rat liver microsomes. It also prevents the induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) by reactive oxygen species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-tert-Butyl-a-phénylnitrone est une trappe de radicaux libres couramment utilisée. Il contient une activité de neutralisation radicalaire et permet d’inhiber la COX-2 (cyclooxygénase-2). Il a été démontré que la N-tert-Butyl-a-phénylnitrone est un antioxydant qui agit comme agent protecteur dans plusieurs modèles expérimentaux de troubles neurodégénératifs. La N-tert-Butyl-a-phénylnitrone inhibe la peroxydation des lipides dans les microsomes du foie de rat. Il empêche également l’induction de l’oxyde nitrique synthase inductible (iNOS) par des espèces réactives d’oxygène.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (10 mg/ml), le chloroforme (50 mg/ml) et l’eau (20 mg/ml).
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Réactif avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3376-24-7
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.247
Numéro MDL MFCD00008799
Clé InChI IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Synonyme e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
CID PubChem 10313352
Nom IUPAC Oxyde de N-tert-butyle-1-phénylméthanimine
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Point de fusion 71°C to 75°C
Quantité 1 g
Beilstein 2044028
Merck Index 14,7056
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (10mg/ml),chloroform (50mg/ml),and water (20mg/ml).
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241217 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2022 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Numéro de lot10217002 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Numéro de lot10098561 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Numéro de lotH6706C Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Numéro de lot10009399 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17442.03,A17442.06
Nom du produit
N-tert-butyl-alpha-phénylnitrone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >