Learn More
Acétate de n-propyle, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
53.97€ - 390.95€
Identifiants chimiques
CAS | 109-60-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
Numéro MDL | MFCD00009372 |
Clé InChI | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester |
CID PubChem | 7997 |
ChEBI | CHEBI:40116 |
Nom IUPAC | acétate de n-propyle |
SMILES | CCCOC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10215920
|
Thermo Scientific Acros
158290010 |
1 L | Flacon en verre |
53.97€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10449450
|
Thermo Scientific Acros
158290025 |
2.5 L | Flacon en verre |
127.64€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194093
|
Thermo Scientific Acros
158290100 |
10 L | Récipient en plastique |
390.95€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-60-4 | |
102.13 | |
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | |
7997 | |
acétate de n-propyle |
C5H10O2 | |
MFCD00009372 | |
n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester | |
CHEBI:40116 | |
CCCOC(C)=O |
Spécification
n-Propyl acetate | |
98.5 | |
-95.0°C | |
102.0°C | |
Authentique | |
C5H10O2 | |
1.3830 to 1.3850 | |
1276 | |
15, 7954 | |
n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester | |
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | |
acétate de n-propyle | |
7997 | |
0.58 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Liquide |
109-60-4 | |
100.0 | |
0.8800g/mL | |
10°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CO2CH2CH2CH3 | |
MFCD00009372 | |
02, 129 | |
0.88 | |
Solubility in water: 2g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols,ketones,esters and,hydrocarbons | |
CCCOC(C)=O | |
102.13 | |
CHEBI:40116 | |
102.13 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-686-1
- n-Propyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only