Learn More
N-phénylurethane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.80€ - 159.00€
Identifiants chimiques
CAS | 101-99-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.192 |
Numéro MDL | MFCD00026806 |
Clé InChI | LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate |
CID PubChem | 7591 |
Nom IUPAC | N-phénylcarbamate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05027.14 |
25 g |
55.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05027.22 |
100 g |
159.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
101-99-5 | |
165.192 | |
LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N | |
7591 | |
CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1 |
C9H11NO2 | |
MFCD00026806 | |
n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate | |
N-phénylcarbamate d’éthyle |
Spécification
N-Phenylurethane | |
49°C to 51°C | |
237°C | |
1.5375 | |
1942785 | |
n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate | |
CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1 | |
165.192 | |
165.19 |
101-99-5 | |
1.106 | |
C9H11NO2 | |
MFCD00026806 | |
14,7320 | |
LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N | |
N-phénylcarbamate d’éthyle | |
7591 | |
98% |
Sécurité et traitement
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'einecsNumber' : 202-995-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FD8925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only