Learn More
Nitraite de N″-phénylguanidine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N''-phenylguanidine nitrate |
CAS | 18860-78-1 |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C7H10N4O3 |
Numéro MDL | MFCD00213415 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | phenylguanidine nitrate, 1-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine nitrate, n-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine; nitric acid, nitric acid; 2-phenylguanidine, nitric acid compound with n-phenylguanidine 1:1, phenyl guanidine nitrate |
Clé InChI | DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)N=C(N)N.[N+](=O)(O)[O-] |