Learn More
N-phénylglycinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10387550
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylglycinonitrile
Note relative au nom 97%
CAS 3009-97-0
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8N2
Formule linéaire C6H5NHCH2CN
Numéro MDL MFCD00044430
Quantité 10 g
Synonyme 2-phenylamino acetonitrile, n-phenylglycinonitrile, anilinoacetonitrile, n-phenylglycinenitrile, phenylamino acetonitrile, glycinonitrile, n-phenyl, phenylglycine nitrile, 1-anilinoacetonitrile, n-cyanomethyl aniline, acetonitrile, anilino
Clé InChI KAXCEFLQAYFJKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCC#N
Nom IUPAC 2-anilinoacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
CID PubChem 76372
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenylglycinonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.